Learn More
Quickfit™ Sloping Splash Head Adapter
Used in distillation assemblies.
Brand:  Quickfit SH7/0/44
 View more versions of this product
Product Code. 15567970
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
  • Used in distillation assemblies to prevent raw liquid carrying over from flask to condenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Adapter
Used in Distillation Assemblies to Prevent Raw liquid “Carrying over” From Flask to Condenser
1 Pack
29/32 (Condenser), 29/32 (flask)
Special Offers
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado