Learn More
Quickfit™ Reaction Vessel Bubbler
Ideal for closing reaction mixture from the atmosphere.
Brand:  Quickfit GB1/29
1606.43 NOK valid until 2025-06-13
Use promo code "24123" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 15778017
  • 1920.00 NOK / Each
Price-Shattering Deals on Lab Glassware
Use promo code 24123 at checkout
View Available Promotions
Only null left
Estimated Shipment: 13-08-2025
Description
  • Side arm to facilitate filling with mineral oil
  • Bubblers have capacity of approx 5ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Reaction Vessel Bubbler
29/32
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Quickfit™ Reaction Vessel Bubbler > Product type: Size: 29/32
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt