Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control 1035 for Human ErbB3/Her3
Click to view available options
Quantity:
1 Each
Unit Size:
Each
Specifica
Specifica
Content And Storage | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
Gene ID (Entrez) | 265 |
Quantity | 1 Each |
Source | Human |
Target Enzyme | ErbB3/Her3 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control 1035 for Human ErbB3/Her3 >
Individuate un'opportunitĂ di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto