Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Human Housekeeping Gene Panel, 30-plex
The QuantiGene Plex Human Housekeeping Gene Panel, 30-plex, enables measurement of the expression of relevant human housekeeper genes through the analysis of 30 RNA targets and biomarkers in a single well using Luminex xMAP technology in combination with branched DNA signal amplification.
Marca:  Invitrogen™ QGP-230-HUHKPANEL
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 18705485
  • 123200.00 NOK / Pack of 3
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Show More
Specifica
Specifica
96-well
Luminex™ Instrument
QuantiGene™ Plex
3 Plates
Human
Fluorescence
QuantiGene Gene Expression Assay
Target-specific probe set and magnetic capture beads (premixed and ready to use).
Store probe set and capture beads at 4°C.
Do not freeze the capture beads, as they can be damaged if frozen.
Multiplex Panel
Wet Ice
Purified RNA, cell/blood/FFPE lysates, tissue homogenates
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
2 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot NumberHUHKPANEL Certificate TypeCertificate of Analysis Date08/07/2024 Catalog NumberQGP-230-HUHKPANEL
Lot Number416549-000 Certificate TypeCertificate of Analysis Date08/07/2024 Catalog NumberQGP-230-HUHKPANEL
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Human Housekeeping Gene Panel, 30-plex > 3 Plates
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato