Learn More
Cole-Parmer™ Kynar™ Standard PVDF Gas Sampling Bags
Use these bags made from corrosive-resistant Kynar™ for all your application needs. Standard Kynar™ PVDF Gas Sampling Bags feature strong seams for added durability.
Brand:  Cole-Parmer™ 01410-35
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11720099
  • 975.00 NOK / Each
Estimated Shipment: 11-02-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
All standard models have either an on/off valve (3⁄16'' nickel-plated brass hose barb) or a silicone septum in polypropylene housing.
  • Max temp: 160°F (71°C)
  • Individually sealed in a dust-protected outer bag that also blocks out sunlight
  • Single-wide seam
  • Available in 2-mil and 4-mil thick style
Spezifikation
Spezifikation
Gas Sampling Bag
Septum valve
71°C
609.6 x 609.6mm
609.6 mm
37.7 L
PVDF
3 mil
609.6 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote