Learn More
Fisherbrand™ PTFE Total Immersion Temperature Probe
Fisherbrand™ PTFE Total Immersion Temperature Probe are suitable for use in autoclaves and most corrosive liquids.
Marque: Fisherbrand™ 500.050.1.4
Description
- Sensor - PRT100 Class A
- Cable - 4 Core PFA insulated with white PFA oversheath
- Cable fused to body
- Supplied without plug
- Inert and non contaminating
- Pressure Resistant
- Temperature Range -180°C to +280°C
Spécification
Fisherbrand™ PTFE Total Immersion Temperature Probe | |
1 | |
-180°C to +280°C | |
4 m (Cable) |
PTFE | |
PRT100 Class A | |
50 x 5 mm | |
5 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Fisherbrand™ PTFE Total Immersion Temperature Probe > Cable Length: 4 Metres
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu