Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ 3R SCX 3 ÎĽm HPLC Columns
Get the performance you need with ProPac™ 3R SCX HPLC columns. Suitable for charge variant separations and recommended for therapeutic proteins, mAbs, ADCs, and biosimilar proteins.
Brand:  Thermo Scientific™ 43103-102068
15457.83 NOK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 17887893
  • 15535.12 NOK / Each
In Stock
Explore more special offers
Add to basket
Description
Show More
Spécification
Spécification
Analytical Column
0.1 to 0.2 mL/min.
4500 psi (310 bar)
3 ÎĽm
Nonporous
Proprietary
Monodisperse Polymer Resin
Strong Cation Exchange
Bio-LC
2 mm
100 mm
Recommended for use with CX-1 pH buffers
2 to 12
Ambient to 60°C
ProPac
Ion Exchange
PEEK Hardware
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific™ ProPac™ 3R SCX 3 ÎĽm HPLC Columns >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis