Learn More
Praseodymium rod, 6.35mm (0.25in) dia, 98.5% (metals basis excluding Ta)
Product Code. 11343838
Click to view available options
Quantity:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
100mm
10mm
25mm
50mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11343838
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040295.DM
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Form: Approx. 0.22g/mm, Cast rod, diameter is approximate | CAS: 7440-10-0 | Pr | 140.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-10-0
Molecular Formula Pr
Molecular Weight (g/mol) 140.91
MDL Number MFCD00011174
InChI Key PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
IUPAC Name praseodymium
SMILES [Pr]
Specifica
Color Silver
Physical Form Cast Rod
Quantity 100 mm
Assay Percent Range 99.10%
Odor Odorless
Appearance Silver colored rod
Chemical Name or Material Praseodymium
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato