Learn More
Fisherbrand™ Power Supply, 220V
Use this power supply with compound biological microscopes. Fisherbrand™ Power Supplies are ergonomically designed for everyday use.
Brand: Fisherbrand™ 2767.1524
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Power Supply for 100W HBO epi-fluorescence illumination
- Accessory for microscope models: FB69075 and FB69088
Spécification
Power Supply, 220 V | |
220/240 V | |
100 W HBO epi-fluorescence illumination | |
50 Hz |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Fisherbrand™ Power Supply, 220V > Power Supply, 220V
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu