Learn More
Vitlab™ Polypropylene Scoop
Use these corrosion resistant scoops for applications in the food industry. VITLAB™ Polypropylene Scoops are lighter than metal, don’t dent and feature good chemical resistance. Also suitable as weighing scoops.
Marca:  Vitlab™ 39794
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10139930
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos »
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • White polypropylene scoop
  • With precision formed filling edge and comfortable, stable handle
  • Easily readable volume quantities on the upper side of the handle
Especificaciones
Especificaciones
Measuring Scoop
250 mL
For contact with food
Polypropylene
White
260 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Vitlab™ Polypropylene Scoop > Capacity: 250mL; Length: 260mm
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado