Learn More
Micronova™ Plastic Squeegee
These durably constructed squeegees are made with a polypropylene frame and a choice of either solid rubber or double foam blades for use in wash and production areas. Designed with an ACME threaded handle connection for use with most threaded plastic handles.
Brand:  Micronova™ SQYE-24
 View more versions of this product
Product Code. 13197606
  • 949.00 NOK / Each
Only null left
Estimated Shipment: 12-11-2025
Description
The Micronova Plastic Squeegees easily clean smooth or uneven surfaces and minimize contamination areas by reducing dirt and bacteria growth. Designed for use with STAH or STAEH series plastic handles. Available in a variety of colors.
  • Durably constructed polypropylene squeegees
  • Choice of solid rubber or double foam blades
  • Excellent for use on smooth surfaces and uneven floor surfaces
  • Prevents hazardous sparks when cleaning-up flammable fluids
  • Available in 18 and 24 inch (45 and 60 cm) widths
  • Use with STAH or STAEH handles for a secure fit
  • Will not rust
Specifications
Specifications
Squeegee, ACME Threaded End
Store in cool dry area when not in use.
Reusable
STA Series Plastic Handles
1.5 in.
Yellow
61 x 3.8 cm (24 x 1.5 in.)
Squeegee for Floors, Walls and Windows
Foam Blade, Polypropylene Frame
3.8 cm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Micronova™ Plastic Squeegee > Squeegee, Plastic Foam blade, ACME Threaded End, Yellow 24 in.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato