Learn More
Thermo Scientific™ L-Photo-Methionine
Diazirine analogs of leucine and methionine to express proteins in cell culture that will crosslink their protein interactors upon UV-light activation in vivo.
Brand:  Thermo Scientific™ 22615
Artikelnummer. 10551004
  • 4325.00 NOK / 100mg
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Show More
Spezifikation
Spezifikation
Nonselective-NA (Metabolic labeling)
L-Photo-Methionine
No
Upon receipt store at 4°C protected from light.
Ambient
Chemical Labeling, Metabolic Labeling
Diazirine
Solid
Water
Yes
No
157.17
0.0 Å
Yes
Pierce™
Heterobifunctional
Short (<10 Å)
100 mg
Standard
Crosslinker
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot NumberZK408253 Certificate TypeCertificate of Analysis Date18/12/2024 Catalog Number22615
Lot NumberZJ400649 Certificate TypeCertificate of Analysis Date16/12/2024 Catalog Number22615
Lot NumberZI394128 Certificate TypeCertificate of Analysis Date12/09/2024 Catalog Number22615
Lot NumberZA378327 Certificate TypeCertificate of Analysis Date08/03/2024 Catalog Number22615
Lot NumberYF367272 Certificate TypeCertificate of Analysis Date29/06/2023 Catalog Number22615
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ L-Photo-Methionine > L-Photo-Methionine; 100mg
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.