Learn More
Lovibond™ Photometer Cell
Lovibond Photometer Cell, Height: 48mm, Includes: With Lid, Quantity: 5Pack
Brand:  Lovibond™ 197629
Product Code. 13576670
  • 505.00 NOK / Pack of 5
Only null left
Estimated Shipment: 09-07-2025
Añadir a la cesta
Este artĂ­culo no se puede devolver. Vea la polĂ­tica de devoluciones
DescripciĂłn
DescripciĂłn
Lovibond Photometer Cell, Height: 48mm, Includes: With Lid, Quantity: 5Pack
Especificaciones
Especificaciones
Photometer Cell
With Lid
5Pack
48 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
CorrecciĂłn del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
TĂ­tulo del producto
Lovibond™ Photometer Cell > Height: 48mm
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado