Learn More
Proteintech Phantom Dye Blue 516 Viability Dye
Phantom Dye Blue 516 is a fixable viability dye which reacts with protein amine groups in both dead and live cells.
Marca: Proteintech PD00007-100TESTS
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Due to the compromised cell membrane in dead cells the dye can bind to many more proteins inside the cell, resulting in much higher fluorescence and easy differentiation of Live/Dead cells.
- Phantom Dye Blue 516 is a water soluble violet fluorescent dye excited by the 488 nm laser making it an excellent addition to your multicolor panel.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Proteintech Phantom Dye Blue 516 Viability Dye > 100 Tests
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido