Learn More
Tocris Bioscience™ PEI STAR™ transfection reagent
Polyethylenimine (PEI) transfection reagent, chemically-defined
Brand:  Tocris Bioscience™ 7854/1G
 View more versions of this product
Product Code. 18707786
  • 7215.00 NOK / 1g
Explore more special offers
Description
Description
PEI STAR™ is a chemically-defined, high-performance polyethylenimine (PEI) transfection reagent for cost-effective, affordable and scalable transient gene expression. PEI is a synthetic polymer with an exceptionally high positive charge density in pH-neutral solutions. Positively charged PEI binds strongly to negatively charged DNA and imparts a net cationic charge, allowing the DNA to enter cells. PEI is a non-viral vector commonly used to transfect HEK293 and CHO cells. Applications include production of recombinant proteins, antibodies and viruses.
PEI STAR is a trademark of Bio-Techne Corp.
Specifications
Specifications
Poly[imino(1,2-ethanediyl)] hydrochloride
49553-93-7
1 g
Transfection Reagent
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Title
Tocris Bioscience™ PEI STAR™ transfection reagent > 1 g
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis