Learn More
PAL International™ PAL TX Surface Disinfectant PLUS Wipe Bucket
Designed for heavy duty cleaning and disinfecting of large food contact surfaces
Brand: PAL International™ W64230T
This item is not returnable.
View return policy
Description
- These strong, cloth-like wipes are designed to deliver the same, highly effective food safe disinfectant on a high performance material
- Pal TX Surface Disinfectant wipes are Food safe and proven to kill most microorganisms such as bacteria, yeast & viruses
- Pal TX Surface Disinfectant Wipes clean and disinfect without using Quats, PHMB or alcohol
Specifications
195 x 235 mm | |
8 L bucket with 500 PLUS wipes |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Pal TX Surface Disinfectant Wipes
Avvertenza
- Warning
Categoria di pericolo
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
Indicazioni di pericolo
- H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Consigli di prudenza
- P273-Avoid release to the environment.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contains : N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, isotridecanol ethoxylated, alcohols, C12-14, ethoxyl
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
PAL International™ PAL TX Surface Disinfectant PLUS Wipe Bucket > Size: 195 x 235
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto