Learn More
Cowie Technology™ Oval PTFE Stir Bar
Provides stable stirring action. These PTFE magnetic stir bars are autoclavable. Provides optimal turbulence for round-bottom flasks and containers.
108.00 NOK - 1065.00 NOK
Specifica
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Compliance | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
Color | White |
Description | PTFE encapsulated Alnico V magnet core |
Quantity | 1/Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) | Length (Metric) | Prezzo | QuantitĂ e disponibilitĂ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) | Length (Metric) | Prezzo | QuantitĂ e disponibilitĂ | |||||
10251952
|
Cowie Technology™
001.670.25 |
25 mm | 70 mm | N/A | ||||||
10160643
|
Cowie Technology™
001.6100 |
30 mm | 100 mm |
352.00 NOK
Each |
Estimated Shipment: 08-08-2025
Log in to see stock. |
Hai giĂ un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilitĂ . Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10464783
|
Cowie Technology™
001.6150 |
40 mm | 150 mm |
1065.00 NOK
Each |
Estimated Shipment: 05-08-2025
Log in to see stock. |
Hai giĂ un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilitĂ . Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Stable, general-purpose magnetic stir bar
- Provides excellent turbulence for round-bottom flasks and containers
- Autoclavable
Specifica
Autoclavable | |
White | |
1/Ea. | |
Round bottom flasks |
Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) | |
PTFE encapsulated Alnico V magnet core | |
Oval |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.