Learn More
Medline Scientific OV4-65 Vacuum Oven (65L), 230V, 50/60Hz
Marke: Medline Scientific AAH13325K
104563.46 NOK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
OV4-65 Vacuum Oven (65L), 230V, 50/60Hz
Dieser Artikel kann nicht zurĂĽckgegeben werden.
RĂĽckgaberichtlinie anzeigen
CE_17404592.pdf
File size: 29.6 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Medline Scientific OV4-65 Vacuum Oven (65L), 230V, 50/60Hz >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur