Learn More
KARTELL Orange K32 Hose
The Orange K32 Hose is useful for gases, non-corrosive liquids and medium concentration acids.
Brand:  KARTELL 0386400
 View more versions of this product
Product Code. 10429951
  • 995.00 NOK / 10m
Estimated Shipment: 26-02-2025
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Red rubber. Useful for gases, non-corrosive liquids and medium concentration acids. Available in different sizes from Kartell item code 0386000 to 0386800. Temperature: +70°C/-35°C SH. A60 +/- 5
Especificaciones
Especificaciones
Not Autoclavable
6 mm
0.47 in.
32.81 ft.
Non-sterile
Rubber Hose
0.24 in.
Rubber
12 mm
10 m
Orange
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado