Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ Carrier Ampholytes pH 4-7
Small, soluble molecules with both positive and negative charge groups
Marque:  Invitrogen™ ZM0022
Code produit. 11510906
  • 4030.00 NOK / 10mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Use Carrier Ampholytes with the ZOOM IPGRunner™ System which consists of three main components: ZOOM IPGRunner Mini-Cell, ZOOM IPGRunner Cassettes and 7cm ZOOM Strips.
  • ZOOM Carrier Ampholytes sort based on their isoelectric points in an electric field, thereby establishing a pH gradient in solution or contributing to the gradient when used with IPG strips
  • Carrier ampholytes help stabilize the pH gradient and current in IPG strips and aid in protein solubility, resulting in reproducible IEF resolution
2D Gel Electrophoresis, IsoElectric Focusing, Protein Gel Electrophoresis, Protein Sample Fractionation, Protein Sample Preparation and Protein Purification, Proteins, Expression, Isolation and Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ZOOM™ Carrier Ampholytes are supplied as 10 ml bottles. Store at +4°C. Guaranteed stable for 1 year when properly stored.
Carrier Ampholyte
10 mL
pH 4-7
ZOOM™
Room Temperature
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.