Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Plus Midi Protein Gels, 4 to 12%, 1.0 mm, WedgeWell™ format
Novex Tris-Glycine Plus midi protein gels, WedgeWell format are improved polyacrylamide gels based on traditional Laemmli protein chemistry, allowing the use of Laemmli sample and running buffers. The gels offer reproducible separation of a wide range of proteins into well-resolved bands.
Brand:  Invitrogen™ WTG41212BOX
1696.75 NOK valid until 2025-03-29
Use promo code "24111" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 30131005
  • 2545.00 NOK / Pack of 10
Explore more special offers
Alert:
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Description
Show More
Specifications
Specifications
Store at 2°C to 8°C. Do not freeze.
4 to 12%
1.0 mm
Up to 100 μL
Denaturing, Native
Molecular Weight
10 gels (1 box)
8 cm
XCell4 SureLock Midi-Cell, SureLock Tandem Midi Gel Tank
Midi
Tris-Glycine Plus
20 to 250 kDa
12 + 2-well
Novex™
Wet Ice
13 cm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
  • Multiple Manufacturers
    Fall in love with big savings
    Promo Code: 24107
    Expires2025-03-28
    Days
    1
    Hours
    8
    Minutes
    35
    Seconds
    26
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Plus Midi Protein Gels, 4 to 12%, 1.0 mm, WedgeWell™ format > 12 + 2-well
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.