Learn More
Niobium for AAS 1g/L HNO3/HF matrix, Fisher chemical™ Product Code.: 12973185
compliance-icons compliance-icons
Niobium for AAS 1g/L HNO3/HF matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12973185
500 mL
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
Product Code. 12973185
Brand: Fisher Chemical B 036 500
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifications
Quantity 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Single-element Standard Solution for AAS. Niobium (Nb) 1000mg/l in HNO3 5%,HF 1%
Signal Word
  • Danger
Hazard Category
  • Acute toxicity Category 4
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Hazard Statement
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Precautionary Statement
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P270-Do not eat, drink or smoke when using this product.
  • P271-Use only outdoors or in a well-ventilated area.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P362+P364-Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
  • P501-Dispose of contents/container to .
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Niobium for AAS 1g/L HNO3/HF matrix, Fisher chemical™ >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt