Learn More
Cole-Parmer™ Nickel/Stainless Steel Lab Spatulas
Designed for precise sampling of powders or salts. Nickel/stainless steel spatulas come in a variety of end styles.
272.00 NOK - 402.00 NOK
Specifications
Quantity | 3 Pk. |
---|---|
Product Type | Laboratory Spatula |
Material | Stainless Steel (304), Nickel |
Product Code | Brand | Length (Metric) | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Length (Metric) | Price | Quantity & Availability | ||||||
12363800
|
Cole-Parmer™
06369-03 |
16.51 cm |
272.00 NOK
Pack of 3 |
Estimated Shipment: 08-08-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11705938
|
Cole-Parmer™
06369-06 |
20.32 cm |
402.00 NOK
Pack of 3 |
Estimated Shipment: 13-08-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15129032
|
Cole-Parmer™
06369-07 |
18.1 cm |
383.00 NOK
Pack of 3 |
Estimated Shipment: 13-08-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Designed for precise sampling of powders or salts. Nickel/stainless steel spatulas come in a variety of end styles.
- Nickel/SS Lab Spatulas
- Available with a glazed or mirror finish
- Easy to clean
- Multiple sizes and tyles to fit a variety of laboratory needs
- Pack of 3
Spezifikation
3 Pk. | |
Laboratory Spatula | |
Stainless Steel (304), Nickel |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.