missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
N-Boc-4-bromo-L-phenylalanine, 98% Product Code.: 15498427

N-Boc-4-bromo-L-phenylalanine, 98%

Product Code. 15498427
1 g, 1g
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurĂĽckgegeben werden. RĂĽckgaberichtlinie anzeigen

Product Code. 15498427

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51969.03

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurĂĽckgegeben werden. RĂĽckgaberichtlinie anzeigen

CAS: 62129-39-9 | C14H17BrNO4 | 343.20 g/mol

N-Boc-4-bromo-L-phenylalanine is used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
N-Boc-4-bromo-L-phenylalanine is used as pharmaceutical intermediate.

Solubility
Slightly soluble in water.

Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 62129-39-9
Molecular Formula C14H17BrNO4
Molecular Weight (g/mol) 343.20
MDL Number MFCD00237571
InChI Key ULNOXUAEIPUJMK-NSHDSACASA-M
Synonym s-n-boc-4-bromophenylalanine, boc-l-4-bromophenylalanine, boc-phe 4-br-oh, boc-4-bromo-l-phenylalanine, boc-l-4-bromophe, boc-p-bromo-phe-oh, boc-4'-bromo-l-phe, n-boc-4-bromo-l-phenylalanine, s-3-4-bromophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-l-4-bromophenylalnineShow MoreShow Less
PubChem CID 2734477
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(Br)C=C1)C([O-])=O

Spezifikation

Melting Point 118°C to 120°C
Quantity 1 g
Solubility Information Slightly soluble in water.
IUPAC Name (2S)-3-(4-bromophenyl)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanoate
Formula Weight 344.2
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material N-Boc-4-bromo-L-phenylalanine

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.

Name des Produkts
N-Boc-4-bromo-L-phenylalanine, 98% >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt