Learn More
Molybdenum(V) chloride, 99.6% (metals basis)
Product Code. 11381878
Click to view available options
Quantity:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
50g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11381878
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 011832.A1
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 10241-05-1 | Cl5Mo | 273.20 g/mol
Molybdenum pentachloride is employed as a brazing and soldering flux for monel, tungsten alloys and copper. It has been proven to be an efficient catalyst for the chlorination of aromatic rings and oxidative coupling reactions. It is a strong oxidizing agent. In the Friedel-Craft reaction, molybdenum pentachloride is used as a good lewis acid. Molybdenum pentachloride is used to prepare molybdenum by vapor deposition method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10241-05-1
Molecular Formula Cl5Mo
Molecular Weight (g/mol) 273.20
MDL Number MFCD00003467
InChI Key GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
Synonym molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h
PubChem CID 61497
ChEBI CHEBI:30635
IUPAC Name pentachloromolybdenum
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5]
Spezifikation
Melting Point 194°C
Color White to Gray
Physical Form Crystalline
Quantity 1 kg
Assay Percent Range 99.6% (metals basis)
Solubility Information Soluble in dry ether,dry alcohol,organic solvents and chlorinated solvents.
Formula Weight 273.24
Odor Pungent
Sensitivity Moisture sensitive
Appearance Black crystals
Vapor Pressure 2.3 hPa (2mm Hg) at 25°C
Chemical Name or Material Molybdenum(V) chloride
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt