Learn More
Invitrogen™ CellTracker™ Fluorescent Probes
CellTracker™ is a fluorescent dye well suited for monitoring cell movement or location. After loading into cells, the dye is well retained, allowing for multigenerational tracking of cellular movements.
Marca:  Invitrogen™ C7025
4032.00 NOK valid until 2025-06-30
Use promo code "24074" to get your promotional price.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11570166
  • 5760.00 NOK / 1000µg
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Show More
Specifica
Specifica
Green
492 nm
Fluroescence microscopy, cells in suspension, adherent cells
Fluroescent probes
517 nm
CellTracker™
Room Temperature
Dye
464.86
Store in freezer (-5°C to -30°C).
CellTracker Green CMFDA
20 x 50 μg
CellTracker™ Green CMFDA Dye, 20 x 50 μg
Dry Powder
Cell Tracker Compounds, Cell Labeling Reagents
Other Labels or Dyes
Cytoplasm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ CellTracker™ Fluorescent Probes > Green CMFDA Dye, 20 x 50 μg
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.