Få mere at vide
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Combined ISE Electrodes
Get an All-In-One Solution with SevenGo™ perfectION Combined ISE Electrodes. The brilliant Click & Clear™ press mechanism allows for quick cleaning and ensures stable readings even in difficult samples.
Brand:  Mettler Toledo™ 51344827
18484.07 NOK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11947831
  • 18950.00 NOK / Each
Kun null tilbage
Estimated Shipment: 03-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • As vast as the range of different ions, is the selection of ion­selective electrodes (ISE)
  • The special Click & Clear™ junction allows for an optimal contact of the electrolyte solution and the sample
  • With the dedicated solutions the sample can be optimally prepared for successful measurement of ion concentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
NO-3 ions
ISA
0.1 to 14000 mg/L
Combined ISE Electrode
0°C to 40°C
Nitrate
Lemo
Epoxy
32° to 104°F
All pH, mV Meters or Ionometers
Combination ISE
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Combined ISE Electrodes > PerfectION Combined ISE; Measures NO-3 ions; 1.2m cable, lemo
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.