Learn More
MedChemExpress Methyl protodioscin
MedChemExpress Methyl protodioscin(NSC-698790) is a furostanol bisglycoside with antitumor properties; shows to reduce proliferation, cause cell cycle arrest.
Brand:  MedChemExpress HY-N0863
Encompass_Preferred
Code produit. 16491548
  • 821.80 NOK / 5mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Room temperature
54522-52-0
98.0%
NSC-698790∣ Smilax saponin B
5 mg
1063.23 g/mol
Cancer-programmed cell death
Natural Products
DMSO : 140 mg/mL (131.67 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (23.51 mM∣Need ultrasonic)
Apoptosis
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis