Learn More
SI Analytics™ Metal Combination Electrode Pt 8280
With Silver/Silverchloride reference system, plug head and connection cable
Marca:  SI Analytics™ 285102281
Codice prodotto. 10559191
  • 4365.00 NOK / Each
Solo null disponibili
In Stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Reference system: Silamid™
  • Shaft material: glass
  • Electrolyte: KCl 3 mol/l
  • Connection cable: for plug head: e.g. L 1 A
  • Fixed cable: 1 m long, with plug A acc. to DIN 19262 or with BNC plug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Plug Head
Glass Shaft
-5°C to +100°C
12 mm
KPG™
Pt 8280
120 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
SI Analytics™ Metal Combination Electrode Pt 8280 > Plug head
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato