Learn More
Fisherbrand™ Maxi Pipet Tips
GREENER_CHOICE
For use with large volume pipets
Marca:  Fisherbrand™ 090-FIS
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11512823
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
For use with large volume pipets
  • Designed for use when transferring large sample volume
  • Advanced molding technology ensure tips are straight
  • Alternative option to serological pipets
  • Nonsterile
  • Certified by independent laboratory to be RNase, DNase, DNA, and Pyrogen free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1000 to 5000 μL
Non-sterile
Autoclavable
117 mm
Macro
No
Non-filtered
Natural
4.6 in.
Bulk
Gilson Pipetman
Polypropylene
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Fisherbrand™ Maxi Pipet Tips > Volume: 1000 to 5000 μL
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado