Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D Barcoded Open-Top Storage Tubes
GREENER_CHOICE
Store and track sample material in these 2D barcoded clear polypropylene open-top storage tubes.
Marca:  Thermo Scientific™ 3711
4708.21 NOK valid until 2025-06-30
Use promo code "25075" to get your promotional price.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10705132
  • 7255.00 NOK / Pack of 960
Estimated Shipment: 23-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Show More
Specifica
Specifica
1.4 mL
5 Latch Racks of 96 Tubes
2D barcoded w/human readable code
Non-sterile
PCR Ready
Polypropylene
Flat
Matrix™
0.0473 fl oz.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D Barcoded Open-Top Storage Tubes >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato