Learn More
Emma Safety Footwear Mammoet M1966 D Safety Shoes
State-of-the art Sympatex™ construction provides perfect foot protection for 'hands on' roles within the Chemical Industry and Agriculture. Virtually waterproof, these boots allow feet to breathe properly, keeping them cool and dry.
Marque:  Emma Safety Footwear 584848-42
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15908811
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Oil Nubuck construction
  • GripForce™ Duo Heat Resistant Outsole
  • Sympatex™ Waterproof
  • Heat and cold insulated
  • Sanitized
Spécification
Spécification
EN ISO 20345:2011
Mammoet M1966 D
Oiled Nubuck
Steel
Black
Hydro-Tec™ Sanitized Silver / Sympatex™
42
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS