Learn More
m-Chloramphenicol erythro form, Honeywell Fluka™
Product Code. 15900232 Shop All Honeywell Fluka Products
10 mg
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 138125-71-0
Packaging Glass Bottle
Quantity 10 mg
Grade Analytical Standard
For Use With (Application) Antibiotics
Physical Form Solid
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
m-Chloramphenicol erythro form, Honeywell Fluka™ >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis