Learn More
Miele Professional™ Lower Basket A 150
Lower basket A 150 for the optimum loading of injector modules or inserts
Marke: Miele Professional™ 12666330
5719.38 NOK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lower basket with two module connections
- for holding up to 2 injector modules or inserts
- Automatic closing of the connections when not in use
- Clearances: width 494, length 440 mm
Spezifikation
Stainless Steel | |
Stainless Steel | |
PG 8583/PG8593 laboratory washers | |
546 mm | |
529 mm |
Basket | |
Lower basket for modules | |
Two docking pipes, self-sealing docking valves | |
154 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Miele Professional™ Lower Basket A 150 > For use with: PG 8583/PG8593 laboratory washers
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur