Learn More
LENG8 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Bio-Techne NBP3-05886AF750
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
LENG8 Polyclonal specifically detects LENG8 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Especificaciones
LENG8 | |
Polyclonal | |
Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
leukocyte receptor cluster (LRC) member 8 | |
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LENG8 fragment. | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Immunofluorescence | |
Alexa Fluor 750 | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Antigen and protein A Affinity-purified | |
RUO | |
114823 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido