Learn More
Thermo Scientific™ L-Arginine-HCl, 13C6 for SILAC
Study protein expression by mass spectrometry with mass variants of lysine, arginine and other amino acids to perform stable isotope labeling with amino acids in cell culture.
4510.00 NOK - 29180.00 NOK
Specifica
For Use With (Equipment) Mass Spectrometer
Product Type Amino Acids
Content And Storage Store at room temperature.
Label or Dye Mass Isotope of Amino Acid
Shipping Condition Room Temperature
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo QuantitĂ  e disponibilitĂ   
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo QuantitĂ  e disponibilitĂ   
11884121
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
88210
50 mg
4510.00 NOK
50mg
12156480
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
88433
500 mg
29180.00 NOK
500mg
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Heavy and Light Amino Acids are used to specifically analyze protein expression by mass spectrometry using stable isotope labeling with amino acids in cell culture (SILAC) quantification kits.
SILAC is a powerful method to identify and quantify relative differential changes in complex protein samples. This approach entails the in vivo metabolic incorporation of “heavy“ 13C- or 15N-labeled amino acids into proteins followed by mass spectrometry (MS) for the accelerated and comprehensive identification, characterization and quantitation of proteins.
Highlights:
  • Efficient – 100% label incorporation into proteins of living cells
  • Flexible – different isotopes of heavy and/or light amino acids for arginine, lysine, leucine and proline enable the quantitation of peptides derived from MS-grade proteases
  • Multiplex capabilities – several alternative isotopes of arginine and lysine are available that allow the analysis of multiple treatment conditions in each experiment
  • High-quality supplements – heavy amino acids with >99% isotope purity
Specifica
Specifica
Mass Spectrometer
Store at room temperature.
Room Temperature
Protein
Protein Labeling
Amino Acids
Mass Isotope of Amino Acid
Cells
Mass Spectrometry
Solid
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ L-Arginine-HCl, 13C6 for SILAC
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato