Learn More
KRT18 Mouse anti-Human, Clone: OTI10G8, lyophilized, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies CF806997
Encompass_Preferred
Código de producto. 17649081
  • 8498.89 NOK / 100µg
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
Cytokeratin 18 (Keratin 18, KRT18, type I cytoskeletal 18) belongs to the type A (acidic) subfamily of low molecular weight keratins, exists in combination with cytokeratin 8. Tissues from gastrointestinal tract, respiratory tract and urogenital tract, as well as endocrine and exocrine tissues and mesothelial cells are positive for cytokeratin 18. Further, cytokeratin 18 is found primarily in non-squamous epithelia and is present in a majority of adenocarcinomas and ductal carcinomas, but not in squamous cell carcinomas. Hepatocellular carcinomas express only cytokeratins 8 and 18. Mutations in the cytokeratin 18 gene have been linked to cryptogenic cirrhosis. Two transcript variants encoding the same protein have been found for the cytokeratin 18 gene. Cytokeratin subtype expression patterns are used to an increasing extent in the distinction of different types of epithelial maligcies. The cytokeratin antibodies are not only of assistance in the differential diagnosis of tumors using immunohistochemistry on tissue sections, but are also a useful tool in cytopathology and flow cytometric assays.
Especificaciones
Especificaciones
KRT18
Monoclonal
Unconjugated
KRT18
CK-18, CYK18, K18
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
3875
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI10G8
PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
P05783
KRT18
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 69-372 of human KRT18 produced in E.coli.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
KRT18 Mouse anti-Human, Clone: OTI10G8, lyophilized, TrueMAB™
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado