missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KLHL14 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 16693-1-AP-20UL
This item is not returnable.
View return policy
Beschreibung
KLHL14 is a member of the KLHL family.Spezifikation
KLHL14 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
KLHL14 | |
kelch like 14 (Drosophila), Kelch like protein 14, KIAA1384, KLHL14 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
225266, 364823, 57565 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
0.41 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Q69ZK5, Q9P2G3 | |
Klhl14 | |
KLHL14 Fusion Protein Ag10065 | |
20 μL | |
Primary | |
Human, Rat, Mouse | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur