Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ A8 Clean Overalls Product Code.: 15588881
Estimated Shipment: 01-07-2025
to see stock.
Add to basket
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ A8 Clean Overalls
GREENER_CHOICE
Product Code. 15588881
3X-Large
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Product Code. 15588881
Brand: Kimberly-Clark Professional™ 47696
Estimated Shipment: 01-07-2025
to see stock.
Add to basket
Add to basket
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Maintain ISO 7 Class C or higher cleanroom environments with breathable, ultra light overalls. Kimtech™ A8 Clean Overalls are made of a high performance, chemical resistant fabric and come in compressed packaging to save space in the gowning room.
  • High performance chemical resistant fabric
  • Innovative, ultra light fabric: 45 gsm
  • Breathable
  • Highly comfortable
  • Compressed packaging to save space in the gowning room
Greener Choice Claims
  • Environmental benefits include:
    • Recyclable
Spécification
Product Type Cleanroom Coveralls
Size 3X-Large
Material SMS
Color White
Disposable Single-use
Waist Style Elastic
Ankle Style Elastic
Cuff Style Thumb Loop
Neck Style Collared
Hood Type Unhooded
Closure Type Zipper
Seam Type Stitched
Sterility Non-sterile
Resistance None
Collar Type Standing
Certifications/Compliance PPE Cat III Type 5/6 (Protection against particles/limited splash protection), EN1149-1:1995 Antistatic garment
For Use With (Application) Controlled Environments
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ A8 Clean Overalls >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis