Learn More
Iron pieces, irregularly shaped, 25mm (1.0in) & down, 99.97+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Product Code.: 11321278
Iron pieces, irregularly shaped, 25mm (1.0in) & down, 99.97+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11321278
1 kg
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
5 kg
Product Code. 11321278
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010213.A1
Request Bulk or Custom Format
Form: 90% 2.5-25mm (0.1-1.0 in.)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Molecular Formula Fe
Molecular Weight (g/mol) 55.85
MDL Number MFCD00010999
InChI Key XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC Name iron
SMILES [Fe]
Spezifikation
Color Gray
Appearance Gray irregularly shaped pieces
Assay Percent Range >99.97% (Metals basis)
Quantity 1 kg
Formula Weight 55.847
Form Irregular Pieces
Chemical Name or Material Iron
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot NumberM17L004 Certificate TypeCertificate of Analysis Date20/01/2025 Catalog Number010213.30,010213.A7,010213.A1
Lot NumberZ02K034 Certificate TypeCertificate of Analysis Date09/01/2025 Catalog Number010213.30,010213.A7,010213.A1
Lot NumberT01K017 Certificate TypeCertificate of Analysis Date05/08/2024 Catalog Number010213.30,010213.A7,010213.A1
Lot NumberS17K029 Certificate TypeCertificate of Analysis Date04/07/2024 Catalog Number010213.30,010213.A7,010213.A1
Lot NumberY12H041 Certificate TypeCertificate of Analysis Date12/04/2022 Catalog Number010213.30,010213.A7,010213.A1
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Iron pieces, irregularly shaped, 25mm (1.0in) & down, 99.97+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt