Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Green Nucleic Acid Gel Stain Starter Kit
Everything needed for first time users to use SYBR gel stains
Brand: Invitrogen™ S7580
Includes: Kit contains: 50μL of SYBR Green I nucleic acid gel stain (S-7567), 50μL of SYBR Green II RNA gel stain (S-7568) and a SYBR Green/Gold gel stain photographic filter (S-7569).
Descrizione
Agarose Gel Electrophoresis, DNA and RNA Purification and Analysis, Nucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting
Specifica
In-Gel Detection | |
SYBR Green II, SYBR Green I | |
1 kit |
Fluorescence | |
Nucleic Acid Gel Stain Starter Kit | |
RNA, DNA |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ SYBR™ Green Nucleic Acid Gel Stain Starter Kit > 1 kit
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto