Learn More
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights, Class F1
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Weight (Metric):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
missing translation for 'unitSize'
1 unit
Spezifikation
Spezifikation
| Classification | F1 |
| Material | Stainless Steel |
| Weight (Metric) | 10 kg |
| Mass | 10 kg |
| Shape | Cylindrical |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights, Class F1 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur