Learn More
Proteintech IHCeasy ZFPM1 Ready-To-Use IHC Kit
KHC1819 is a ready-to-use IHC kit for staining of ZFPM1.
Brand:  Proteintech KHC1819-50T
Product Code. 18096385
  • 5294.33 NOK / 50 tests
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
KHC1819 is a ready-to-use IHC kit for staining of ZFPM1. The kit provides all reagents, from antigen retrieval to cover slip mounting, that require little to no diluting or handling prior to use. Simply apply the reagents to your sample slide according to the protocol and you're steps away from obtaining high-quality IHC data.
Spezifikation
Spezifikation
50 Tests
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote