Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 Starter Kit, PVDF
GREENER_CHOICE
The iBlot 3 Starter Kit, PVDF, includes the iBlot 3 Western Blot Transfer Device and two boxes of iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, PVDF; everything needed to perform a rapid dry-transfer of proteins from a gel to a membrane.
Marca:  Invitrogen™ IB31002S
26479.07 NOK valid until 2025-03-28
Use promo code "24107" to get your promotional price.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17860924
  • 41080.00 NOK / Each
Esplora altre offerte speciali
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Show More
Specifica
Specifica
• iBlot 3 Gel Transfer Device
• Western Blot Roller
• iBlot 3 Transfer Stacks, midi, PVDF (2 boxes, 20 stacks)
Store at room temperature.
iBlot 3 Transfer Stacks
Nitrocellulose, PVDF
iBlot 3
2 Midi or 4 Mini Gels
Less waste, Sustainable packaging, Sustainable disposal
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet Ice
Western Blot
Mini- or Midi-sized: Bis-Tris Gels, Tricine Gels, Tris-Acetate Gels, and Tris-Glycine Gels
Dry
∼3 to 10 min.
Starter kit
1 kit
Standard, 1-year warranty included
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Multiple Manufacturers
    Fall in love with big savings
    Promo Code: 24107
    Expires2025-03-28
    Days
    15
    Hours
    18
    Minutes
    38
    Seconds
    12
    New Offer
    Shop Now
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ iBlot™ 3 Starter Kit, PVDF > Starter Kit only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato