Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Dispersive SPE Clean-up Products (QuEChERS)
Save time and achieve more accurate pesticide determinations using these pre-prepared dispersive SPE products for QuEChERS clean-up.
Marca:  Thermo Scientific™ 60105-219
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10249644
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Show More
Specifica
Specifica
150 mg MgSO4, 25 mg PSA
HyperSep
QuEChERS Clean-up
QuEChERS Method
Anhydrous Magnesium Sulfate, Primary/Secondary Amine
2 mL Centrifuge Tubes
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ HyperSep™ Dispersive SPE Clean-up Products (QuEChERS) > 150mg MgSO4,25mg PSA; 2mL Centrifuge Tube
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.