Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ C18 Plates
Get improved retention for most nonpolar compounds and organic analytes in aqueous matrices with these hydrophobic reversed phase C18 well plates and individual wells.
Marca:  Thermo Scientific™ 60307-201
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 13426986
  • 4916.54 NOK / Each
Estimated Shipment: 04-02-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The use of SPE sample preparation can significantly enhance the robustness and reliability of many biological, pharmaceutical, forensic and environmental applications. Thermo Scientific™ HyperSep™ C18 Plates feature a highly retentive alkyl-bonded phase for nonpolar to moderately polar compounds. The hydrophobic reversed phase material is retentive for most nonpolar compounds, and retains most organic analytes from aqueous matrices.
HyperSep SPE Cartridges and Plates
Thermo Scientific™ HyperSep™ solid phase extraction cartridges offer reproducible, reliable sample preparation in a traditional format. Available in a wide range of chemistries and bed weights, the cartridges are ideal for large samples and conform to industry standard configurations, allowing efficient routine processing by vacuum, by positive pressure or centrifugation.
The Thermo Scientific™ HyperSep-96™ system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customizable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing. HyperSep-96 products are either available in packs of 100 individual wells or in pre-assembled plates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
C18 10 mg/1 mL 96 Fixed Well Plate, 1 pk
Extraction of Nonpolar to Moderately Polar Compounds
HyperSep
Solid Phase Extraction Well Plate
1 Pack
10 mg
40 to 60 μm
HyperSep C18
1 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato