Learn More
Ansell HyFlex™ 11-738 Intercept™ Cut-Resistant Gloves with Targeted Reinforcement
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16099651
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
6
7
8
9
10
11
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fortix™ Technology increases protection with additional durability in the thumb crotch region, and extends the glove's useful life.
  • Intercept™ is a specialized knitting technology that blends engineered, synthetic, and natural fibers into high performance yarns
  • Fortix™ Technology extends product's useful life
  • Increased protection in the thumb crotch region
  • Water-based polyurethane enhances comfort and dexterity
  • Oeko-Tek™ 100 Certified
  • Solvent-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Coating Material Polyurethane
Color Gray
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Specific
Material Intercept Technology Yarn
Size 6
EN388 Standard 4X42C
For Use With (Application) Automotive Assembly, Machinery, Equipment Operation, and Metal Fabrication
Glove Cuff Style Knit
Series 11-738
Yarn Gauge 13
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt