Learn More
R&D Systems Human Luminex™ Discovery Assay
Luminex bead-based multiplex assays are designed to provide accurate, reproducible results for every target analyte.
Brand:  R&D Systems LXSAHM-41
 View more versions of this product
Product Code. 18421790
  • 63210.00 NOK / 1 set
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
41 Plex
Multiplex Cytokine Assay Kits
Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Human
GZMB
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
R&D Systems Human Luminex™ Discovery Assay > 41 Plex
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato