Learn More
R&D Systems Human IL-6 Quantikine ELISA Kit
For measuring human IL-6 in cell culture supernates, serum, plasma, and urine
7910.00 NOK - 45090.00 NOK
Specifications
Assay Range 3.13 - 300 pg/mL
Assay Sensitivity 0.626 pg/mL
Sample Type Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Urine
Specificity Natural and recombinant human IL-6.
Gene ID (Entrez) 3569
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18782024
missing translation for 'viewDocuments'
R&D Systems
S6050B
1 Pack (6 Plates)
45090.00 NOK
1 set
18742154
missing translation for 'viewDocuments'
R&D Systems
D6050B
1 Kit
7910.00 NOK
1 set
Descrizione
Descrizione
The Quantikine Human IL-6 Immunoassay is a 4.5 hour solid phase immunoassay designed to measure human IL-6 in cell culture supernates, serum, plasma, and urine. It contains recombinant human IL-6 and antibodies raised against the recombinant protein. Natural human IL-6 showed dose-response curves that were parallel to the standard curves obtained using the Quantikine kit standards, indicating that this kit can be used to determine relative levels of natural human IL-6.
Specifica
Specifica
3.13 - 300 pg/mL
Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Urine
3569
B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A
0.626 pg/mL
Natural and recombinant human IL-6.
Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Human
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
R&D Systems Human IL-6 Quantikine ELISA Kit
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato