Learn More
Gibco™ Human CXCL12 (SDF-1a) Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
Marca:  Gibco™ 300-28A-100UG
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17832153
  • 6230.00 NOK / 100µg
Powering Proteomics
Use promo code 25977 at checkout
Visualizza le promozioni disponibili
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Recombinant Human SDF-1alpha is an 8.0 kDa protein containing 68 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
CXCL12 is a stromal cell-derived alpha chemokine member of the intercrine family. This gene product and its receptor CXCR4 can activate lymphocytes and have been implicated in the metastasis of some cancers such as breast cancer. Mutations in this gene are associated with resistance to human immunodeficiency virus type 1 infections. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Show More
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Gibco™ Human CXCL12 (SDF-1a) Recombinant Protein, PeproTech® > 100 μg; Unlabeled
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato